Learn More
Ácido pícrico, saturado, aproximadamente 1,2% (p/v), químico Ricca
Código de producto. 31749547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de HDPE de 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31749547 100 mL Botella de HDPE de 500 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 31749547 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R5860000100A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 7732-18-5 , 88-89-1
Fórmula molecular C6H3N3O7
Peso molecular (g/mol) Mixture
Clave InChI OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,4,6-trinitrophenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picric Acid
Punto de fusión 0,0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
% máx. CAS 1.18%, 98.82%
Color Amarillo
Aspecto Líquido amarillo
Cantidad 100 mL
% mín. CAS 1.18%, 98.82%
Envase Botella de HDPE de 500 mL
Forma física Líquido
SMILES OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Grado Laboratorio