Learn More
Picric Acid, 4% (w/v) in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Código de producto. 31940598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940598 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 31940598 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R58607001A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
  • Picric Acid, 4 in Ethanol, 1 L Poly natural
Especificaciones
Cantidad 1 L
Envase Natural Poly Container
Grado ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Pyroantimonate Soln
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.