Learn More
Picric Acid, 4% in Methanol, Ricca
Código de producto. 31940814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940814 4 L 4 litros
31940711 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31940814 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R58605404C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
  • Picric Acid
  • Available in 1 L and 4 L package sizes with amber glass containers
Grado ACS
Especificaciones
Cantidad 4 L
Envase Amber Glass Container