Learn More
Picral Etching Solution in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Código de producto. 31940537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940537 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31940537 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R5860710500A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
  • Picral Etching Solution 500 mL Poly natural
Especificaciones
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 88-89-1, 7732-18-5, 8001-54-5
Grado ACS Reagent
Envase Natural Poly Container
Cantidad 500 mL