Learn More
Picoxistrobina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310428 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310428 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16206000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picoxystrobin
CAS 117428-22-5
Nombres de analitos o componentes Picoxystrobin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H16 F3 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11+
SMILES C(\C(OC)=O)(=C/OC)/C1=C(COC=2N=C(C(F)(F)F)C=CC2)C=CC=C1
Nombre IUPAC (E)-3-metoxi-2-[2-[[6-(trifluorometil)piridin-2-il]oximetil]fenil]prop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 367.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1031 g/mol