Learn More
Applied Biosystems™ PicoPure™ DNA Extraction Kit
Código de producto. 15590553 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
150 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15590553 1 Kit 150 tests
1 options
Código de producto. 15590553 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor KIT0103
 Artículo restringido
En stock
Kit de extracción de ADN PicoPure™
El kit de extracción de ADN ARCTURUS™ PicoPure™ ofrece un sencillo y agilizado procedimiento de extracción genómica que produce ADN listo para PCR. El proceso agilizado permite recuperar ADN de manera fiable y reproducible a partir de tan solo diez células.
Características principales del producto:
  • Flujo de trabajo agilizado: simplifique la extracción genómica para obtener ADN listo para PCR.
  • Extracción eficaz: maximice la recuperación de ADN.
  • Aplicación flexible: extraiga ADN para cualquier aplicación de PCR.
  • Maximización de la compatibilidad: utilice este producto con la mayoría de los procedimientos de preparación de tejidos y células.
    Vaya directo a la PCR
    El Kit de extracción de ADN PicoPure™ ofrece un sencillo y agilizado procedimiento de extracción genómica que produce ADN listo para PCR. Extraiga y amplifique el ADN en el mismo tubo sin extracción orgánica ni columnas de centrifugación. Recupere el ADN a partir de tan solo diez células obtenidas mediante microdisección por captura láser (LCM) o a partir de unos miligramos de tejido. El kit de extracción de ADN PicoPure™ proporciona proteinasa K estable empaquetada, un tampón de reconstitución de ADN compatible con PCR y una guía de usuario completa. Cada una de las diez alícuotas de proteinasa K liofilizada se puede reconstituir para obtener 150 μ l de solución de extracción de ADN PicoPure™, que resulta suficiente para 150 extracciones de 10 μl de tapón LCM CapSure™ HS o 30 extracciones de 50 μl de tapón LCM CapSure™ Macro (véase la figura 1).
    Maximización de la recuperación de ADN
    Como el ADN no se pierde debido a extracciones orgánicas o columnas de centrifugación, el kit PicoPure™ permite recuperar ADN de manera fiable y reproducible a partir de tan solo diez células. Los estudios de PCR muestran las ventajas del kit PicoPure™. Se transfirieron cantidades iguales de ADN a la PCR, ya fuera directamente en el tampón del kit PicoPure o después de la purificación mediante un kit de extracción de ADN de un fabricante líder. La PCR en tiempo real cuantitativa (QRT-PCR) demuestra que las muestras del kit PicoPure™ se amplifican antes, lo que sugiere que hay más ADN presente, al tiempo que se amplifican de un modo más uniforme y reflejan una menor variación entre muestras en comparación con las muestras purificadas mediante columnas. La elevada y fiable recuperación de ADN del kit PicoPure permite aumentar la sensibilidad de detección, por ejemplo, al amplificar genes de una sola copia obtenidos a partir de pequeñas muestras en análisis de mutación o ensayos de genotipado. Esta elevada recuperación de ADN hace que el kit resulte ideal para muestras pequeñas, como las preparadas mediante LCM (véase la figura 2).
    Extracción de ADN para cualquier aplicación de PCR
    El ADN extraído mediante el kit PicoPure es compatible con una PCR de criterio de valoración realizada en el mismo tubo de 0,5 ml utilizado para la extracción de ADN. Para la cuantificación del número de copias de los genes, se puede amplificar directamente el ADN a partir de muestras muy pequeñas mediante qRT-PCR sin realizar ninguna purificación adicional gracias a plataformas como el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™. Para análisis de genotipo y mutación de alta sensibilidad, se puede extraer el ADN y amplificarse directamente a partir de muestras pequeñas; asimismo, los fragmentos de genes se pueden separar mediante dHPLC (cromatografía líquida desnaturalizante de alto rendimiento) a través de plataformas como el sistema WAVE™ (Transgenomics). (Véanse las figuras 3 y 4)
    Compatibilidad con la mayoría de los procedimientos de preparación de tejidos y células
    El Kit de extracción de ADN PicoPure™ permite una recuperación óptima de ADN genómico a partir de secciones de tejido animal y muestras celulares preparadas utilizando una amplia gama de métodos*. Los mejores resultados se obtienen a partir de secciones de tejido fijado en formol incluido en parafina (FFPE), secciones de tejido congelado, células fijas con etanol y frotis citológicos. (Véase la figura 5).
    *No recomendado para uso con muestras de sangre entera, plantas u hongos.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Proteinasa K liofilizada, tampón de reconstitución. Almacenar a temperatura ambiente.
    Formato Tubo(s)
    Isolation Technology Tecnología de limpieza de PCR enzimática
    Tipo de muestra Microdisección por captura láser (LCM), Tejido (FFPE), Tejido (congelado)
    Tipo de producto final ADN genómico
    Para utilizar con (equipo) Instrumento de LCM ArcturusXT™
    Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR), PCR
    Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
    N.º de reacciones 150 preparaciones
    Línea de productos PicoPure
    Cantidad 1 Kit
    Objetivo ADN genómico
    Cantidad de material de partida Solo 10 células.