Learn More
Ácido picólico, TRC
Código de producto. 17980405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980405 1 g 1 g
17901795 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4372201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-98-6
Fórmula molecular C6 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Sinónimo Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid, Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid
Nombre IUPAC ácido piridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picolinic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.032
Porcentaje de pureza >95%