Learn More
N-óxido de ácido picolínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345066 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11345066 5 g Frasco de vidrio 5 g
10142990 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345066 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-40-8 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-40-8
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00006198
Clave InChI FHYMLBVGNFVFBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinic acid n-oxide, 2-carboxypyridin-1-ium-1-olate, pyridine-2-carboxylic acid 1-oxide, picolinic acid 1-oxide, 2-carboxypyridine n-oxide, 2-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, chembl73173, 2-pyridinecarboxylicacid, 1-oxide, picolinate n-oxide, 1-oxopicolinic acid
PubChem CID 69986
Nombre IUPAC ácido 1-oxidopiridin-1-io-2-carboxílico
SMILES C1=CC=[N+](C(=C1)C(=O)O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picolinic acid N-oxide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión >150°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Picolinic acid N-oxide
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.