Learn More
Éster etílico del ácido picolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2524-52-9 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Pyridine-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 2-Picolinate, Ethyl 2-Pyridinecarboxylate, Ethyl Picolinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | etil piridina-2carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |