Learn More
Ácido picolínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10687763 2.5 kg 2.50 Kg
10327160 25 g 25 g
10123710 100 g 100 g
10274940 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10687763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131170025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-98-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006293
Clave InChI SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
Nombre IUPAC ácido piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picolinic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 136°C to 139°C
Color Blanco
pH 3 to 4 (1% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 22, 33
Fieser 05,538; 07,293
Índice Merck 15, 7515
Información de solubilidad Solubility in water: 887g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (63g/L at 20°C),in glacial,acetic acid;,practically insoluble in ether,chloroform and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Picolinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.