Learn More
Picolinamida, TRC
Código de producto. 30415672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415672 10 g 10 g
30409842 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP43700010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1452-77-3
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 122.12
Sinónimo 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC piridina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picolinamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048