Learn More
Picolinal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picolinal |
| CAS | 1121-60-4 |
| Fórmula molecular | C6H5NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Formylpyridine, 2-Picolinaldehyde, 2-Pyridaldehyde, Picolinic Aldehyde, Pyridine-2-aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H |
| SMILES | O=Cc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | piridina-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 107.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0371 |