Learn More
Pico145, MedChemExpress
Código de producto. 16463398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463398 10 mg 10 miligramos
16459926 50 mg 50 miligramos
16444636 100 mg 100 miligramos
16426127 5 mg 5 miligramos
16422756 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101507
MedChemExpress Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.
Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pico145
CAS 1628287-16-0
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20ClF3N4O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo HC-608
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.52 mM)
SMILES O=C1C2=C(N=C(OC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N2CC4=CC=C(Cl)C=C4)N(C)C(N1CCCO)=O
Peso molecular (g/mol) 524.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.88
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death