Learn More
Picloram, 95%
Código de producto. 15478159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478159 25 g 25 g
15468159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66702.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA) | CAS: 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 241.45 g/mol
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-1-1918
Fórmula molecular C6H3Cl3N2O2
Peso molecular (g/mol) 241.45
Número MDL MFCD00012101
Clave InChI NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picloram, 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, tordon, borolin, grazon, amdon, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro, k-pin, tordon 10k, tordon 22k
PubChem CID 15965
ChEBI CHEBI:34922
Nombre IUPAC 4-Amino-3,5,6-tricloropiridina-2-ácido carboxílico
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picloram
Punto de fusión 219°C
Punto de ebullición 421°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 479075
Información de solubilidad Soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Powder