Learn More
Picloram 100 ug/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picloram |
| CAS | 2-1-1918 |
| Nombres de analitos o componentes | Picloram |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl3 N2 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl |
| Mostrar más |