Learn More
Piclidenoson, MedChemExpress
Descripción
Piclidenoson (IB-MECA) is a first-in-class, orally active and selective A3 adenosine receptor (A3AR) agonist. Piclidenoson exhibits antiproliferative effect and induces apoptosis in different cancer cell types like melanoma, leukemia. Piclidenoson can be used for the research of autoimmune inflammatory diseases and COVID-19.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piclidenoson |
| CAS | 152918-18-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H19IN6O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | IB-MECA CF-101 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 45 mg/mL (88.19 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(NCC4=CC=CC(I)=C4)N=CN=C23)O[C@H](C(NC)=O)[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 510.29 |
| Mostrar más |