Learn More
Gilac™ Contenedor de recogida
Código de producto. 17988991
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17988991 Verde cada uno
17948951 Blanco cada uno
17968691 Amarillo cada uno
17948601 Azul cada uno
17948691 Rojo cada uno
17928441 Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17988991 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G152836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.59€
    32.13€ / paquete de 1
    Ahorro 16.46€
    33% Descuento
El contenedor de recogida tiene la parte delantera abierta para facilitar el acceso a los contenidos. 6 colores disponibles
  • Contenedores de preparación de pedidos abiertos.
  • Contenidos fácilmente accesibles.
  • Apilable hasta 2 metros.
  • Estabilidad reforzada mediante el enclavamiento de las patas del recipiente.
  • Disponible en 6 colores, lo que facilita la diferenciación del contenido.
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Verde
Forma Rectangulares