Learn More
Invitrogen™ Conjunto de señales de secreción PichiaPink™
Código de producto. 10465785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10465785 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10465785 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A11155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00€
    2204.10€ / 40 picomoles
    Ahorro 585.90€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
The PichiaPink™ Secretion Signal Set is a set of 8 DNA fragments encoding secretion signal sequences. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed to be easily ligated in front of your gene.
The PichiaPink™ Secretion Signal Set is a set of 8 DNA fragments encoding secretion signal sequences. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed to be easily ligated in front of your gene. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed for use with the pPINK-HC and pPINK-LC vectors.
El conjunto de señales de secreción PichiaPink™ es un conjunto de 8 fragmentos de ADN que codifican secuencias de señales de secreción. El conjunto de señales de secreción PichiaPink™ está diseñado para ligarse fácilmente frente a su gen. El conjunto de señales de secreción PichiaPink™ está diseñado para usarse con los vectores pPINK-HC y pPINK-LC.
Optimice la secreción de su proteína expresada
Al añadir una de las 8 secuencias de señales de secreción a su gen, usted puede secretar su proteína en los medios para hacer más fácil la cosecha y purificar. Pichia pastoris secreta pocas proteínas nativas, por lo que la mayor parte de la proteína en los medios será suya.
Cada secuencia de ADN codifica una señal de secreción diferente. Puede probar cada secuencia de señal de secreción para encontrar la que funciona mejor para su proteína.
El conjunto de señales de secreción PichiaPink™ viene con 8 señales de secreción diferentes, incluidas:
• Presecuencia de señal de factor de apareamiento-α de Saccharomyces cerevisiae
• Secuencia de señal de amilasa-α de Aspergillus niger
• Secuencia de señal de glucoamilasa de Aspergillus awamori
• Secuencia de señal de albúmina sérica de Homo sapiens
• Secuencia de señal de inulinasa de Kluyveromcyes maxianus
• Secuencia de señal de invertasa de Saccharomyces cerevisiae
• Secuencia de señal de proteína NK de Saccharomyces cerevisiae
• Secuencia de señal de lisozima de Gallus gallus
Añada fácilmente una señal de secreción a su proteína
Los fragmentos de ADN en el conjunto de señales de secreción PichiaPink™ están diseñados para ser fácilmente insertados delante de su gen cuando se utilizan los vectores pPINK-HC o pPINK-LC. Usted puede probar diferentes secuencias de señales de secreción para ver cuál de ellas da una secreción óptima de su proteína.
Cada secuencia de señal incluye la secuencia Kozak para el gen AOX1 de Pichia pastoris para asegurar la traducción eficiente de su proteína.
Las secuencias de señales de secreción vienen como oligómeros dúplex fosforilados en 40 pmol alicuotas. Suspenda de nuevo los oligómeros en 40 µl de tampón TE antes de su uso.
¿Por qué elegir el sistema de expresión de levadura PichiaPink™?
El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ está basado en la levadura Pichia pastoris. Entre las ventajas de la Pichia pastoris se incluyen un rápido crecimiento, antecedentes genéticos bien definidos, una formulación de medios sencilla y un fácil manejo. Durante más de 30 años, la Pichia pastoris se ha utilizado en laboratorios de todo el mundo para producir cientos de proteínas diferentes de muchas especies, incluida la humana (referencias 1 y 2). El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ permite producir proteínas de forma práctica y rentable desde pequeñas a grandes escalas.
Para obtener información sobre cómo obtener una licencia de uso comercial para el sistema de expresión de levadura PichiaPink™, consulte la disponibilidad en outlicensing@lifetech.com.
Para uso exclusivo en investigación. No está indicado para uso terapéutico ni diagnóstico animal o humano.
Enlaces relacionados
• Obtenga más información sobre el sistema de expresión de levaduras PichiaPink™.
• Obtenga más información sobre nuestros sistemas de expresión de proteínas.
Referencias
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug; 13 (4): 329-32. [PubMed]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Clonación en vectores de expresión
Para utilizar con (aplicación) Biología de proteínas, expresión de proteínas, expresión de levaduras, sistemas de expresión de pichia pastoris, clonación en vectores de expresión
Tipo de producto Conjunto de señales de secreción PichiaPink
Cantidad 1 Kit
Especie P. pastoris
Cepa bacteriana o de levadura PichiaPink™
Contenido y almacenamiento El conjunto de señales de secreción PichiaPink™ consta de 8 secuencias de señales que son dúplex de ADN:
• La presecuencia de factor de apareamiento Alpha S. cerevisiae
• La amilasa Asp. niger alpha
• La señal de glucoamilasa Asp. Awarmori
• La señal de albúmina sérica H. sapien
• Presecuencia de inulinasa K. maxianus
• Secuencia de proteínas NK S.cerevisiae
• Secuencia de señal de invertasa S.cerevisiae
• Secuencia de señal de lisozima G. gallus Lysozyme
Cantidad: 40 pMoles
Almacenar a -20 °C
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Promotor AOX1
Vector pPINK-LC, pPINK-HC
Mecanismo de expresión Expresión basada en células
Condiciones de envío Temperatura ambiente