Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Vector Kit
Código de producto. 10329653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10329653 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10329653 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A11153
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Kit de vectores secretados PichiaPink™
El kit de vectores secretados PichiaPink™ contiene el vector pPINKα-HC para su uso con el sistema de expresión de levaduras PichiaPink™. El vector pPINKα-HC está construido alrededor del gen ADE2 para complementar la deleción de ade2 en las cepas PichiaPink™. El vector pPINKα-HC tiene la secuencia de señal de secreción del factor de acoplamiento αpara secretar todas las proteínas. Puede solicitar el kit de vectores secretados PichiaPink™ para reponer el kit de sistema de expresión de levadura PichiaPink™.
El kit de vectores secretados PichiaPink™ incluye:
  •     Vector pPINKα-HC (número de copias alto) (20 μg)
  •     Primer de secuenciación del factor 5’α(20 μg)
  •     Primer de secuenciación de 3’CYC1 (20 μg)
  •     E. coli One Shot™ TOP10™ Electrocomp™ (n.º de cat. C404052)
    ¿Por qué elegir el sistema de expresión de levadura PichiaPink™?
    El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ está basado en la levadura Pichia pastoris. Entre las ventajas de la Pichia pastoris se incluyen un rápido crecimiento, antecedentes genéticos bien definidos, una formulación de medios sencilla y un fácil manejo. Durante más de 30 años, la Pichia pastoris se ha utilizado en laboratorios de todo el mundo para producir cientos de proteínas diferentes de muchas especies, incluida la humana (referencias 1 y 2). El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ permite producir proteínas de forma práctica y rentable desde pequeñas a grandes escalas.
    Para obtener información sobre cómo obtener una licencia de uso comercial para el sistema de expresión de levadura PichiaPink™, consulte la disponibilidad en outlicensing@lifetech.com.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
    Enlaces relacionados
  • Descargueαel mapa plasmídico pPINK -HC (PDF).
  • Obtenga más información sobre el sistema de expresión de levadura PichiaPink™.
  • Obtenga más información sobre nuestros sistemas de expresión de proteínas.
    Referencias
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
    2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [PubMed]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Líquido
    Agente inductor Metanol
    Promotor AOX1
    Tipo de producto Kit de vectores
    Contenido y almacenamiento El kit de vectores de proteínas secretadas PichiaPink™ contiene 20 μg de pPinkα-HC (el plásmido con un número de copias alto y la presecuencia del factor de acoplamiento Alfa de la S. cerevisiae) con cebadores de secuenciación de factor 5' α y 3' CYC1. Conservar a -20°C.
    Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
    Hendidura No hay sitio de escisión
    Origen de replicación Origen de pUC
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Etiqueta de proteína Sin etiquetar
    Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
    Cantidad 1 kit
    Vector pPink