Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Protein Kit
Código de producto. 10741874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10741874 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10741874 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A11151
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Kit de proteína secretada PichiaPink™
El kit de expresión secretada de proteínas PichiaPink™ es un nuevo sistema de expresión de proteínas recombinante basado en la levadura Pichia pastoris. El kit de expresión secretada de proteínas PichiaPink™ ofrece una bioproducción práctica y rentable desde el matraz de agitación hasta la producción de 1000 litros de su proteína recombinante. El kit de expresión secretada de proteínas PichiaPink™ se suministra con nuestras nuevas cepas Pichia, los vectores pPINK-HC y pPINK-LC y las secuencias de señales de secreción para la producción de su proteína.
  •   Comience con la producción de proteínas secretadas en Pichia pastoris.
  •   Detecte sus transformantes Pichia rápidamente por selección auxotrófica y por colores.
  •   Reduzca la degradación de las proteínas con cepas Pichia pastoris c deficientes en proteasas.
    El kit de expresión secretada de proteínas PichiaPink™ incluye:
  •   El kit de vector de proteína secretada PichiaPink™ (N.º cat. A11153)
  •   El set de cepas con expresión PichiaPink™ (N.º cat. A11154)
  •   Kit de medios PichiaPink™ (N.º cat. A11156)
    Una nueva forma de detectar los transformantes Pichia
    El kit de optimización de la secreción PichiaPink™ utiliza la adenina auxotrófica para seleccionar los transformantes Pichia. Las cepas de PichiaPink™ tienen el genotipo ade2 y requieren la complementación con el gen ADE2 para crecer sin adenina. El uso de un marcador auxotrófico también facilita el mantenimiento de los transformantes. No se requieren antibióticos para mantener sus transformantes.
    Además, puede realizar la detección de los transformantes de Pichia por color. Las cepas PichiaPink™ no transformadas aparecen como colonias rosadas, mientras que las cepas PichiaPink™ transformadas aparecen como colonias blancas (Figura 1).
    Secreta tus proteínas con el vector pPINKα-HC
    El kit de expresión de proteínas secretadas PichiaPink™ viene con el vector pPINKα-HC. El vector pPINKα-HC tiene incorporada la secuencia de señal del factor de α-inserción y permite que su proteína sea secretada en el medio. Secretando su proteína en los medios hace la cosecha y purificación de su proteína más fácil. El vector pPINKα-HC está construido alrededor del gen ADE2 para complementar las cepas las cepas Pichia con ade2 deficiente. Este vector utiliza el promotor AOX1 inducido por metanol para expresar su proteína. Además, el vector pPINKα-HC está diseñado para ser integrado en un número de copia alto en sus transformantes de Pichia.
    El kit de vector de proteína secretada PichiaPink™ (N.º cat. A11153) puede solicitarse por separado para rellenar el kit de expresión de proteína secretada PichiaPink™.
    Mantenga sus proteínas intactas
    El kit de expresión de proteína secretada PichiaPink™ se suministra con el conjunto de cepas de expresión PichiaPink™. Este conjunto contiene las 4 cepas Pichia pastoris para su uso con el sistema de expresión de levadura PichiaPink™. Las 4 cepas tienen el genotipo ade2. Además, 3 cepas incluyen deactivaciones génicas en 2 genes de proteasa. Las cepas con deficiencia de proteasa reducen la necesidad de inhibidores de proteasa al cultivar sus células y mejoran el rendimiento de su proteína. Pruebe una desactivación génica individual de proteasa o la desactivación génica doble de proteasa para identificar el más adecuado para usted.
    Puede solicitar el conjunto de cepa de expresión PichiaPink™ (N.º cat. A11154) por separado para rellenar el kit de expresión de proteína secretada PichiaPink™.
    Sobres de medios para empezar
    El kit de medios PichiaPink™ es un juego de prácticos estuches de medios preempaquetados para su uso con el sistema de expresión PichiaPink™. El kit de medios PichiaPink™ contiene los medios necesarios para cultivar cepas de PichiaPink™ a partir de material congelado para obtener cultivos listos para su transformación y selección. Puede solicitar el kit de medios PichiaPink™ (N.º cat. A11156) por separado para rellenar el kit de expresión secretada PichiaPink™.
    ¿Por qué elegir el sistema de expresión de levadura PichiaPink™?
    El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ está basado en la levadura Pichia pastoris. Las ventajas de la Pichia pastoris incluyen un crecimiento rápido, antecedentes genéticos bien definidos, una formulación de medios sencilla y un manejo fácil. Durante más de 30 años, la Pichia pastoris ha sido utilizada por laboratorios de todo el mundo para producir cientos de proteínas diferentes de muchas especies incluyendo la humana (Ref 1, 2). El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ permite una producción de proteínas conveniente y rentable desde pequeñas a grandes escalas.
    Para obtener información sobre cómo obtener una licencia de uso comercial para el sistema de expresión de levadura PichiaPink™, sistema de expresión de levadura PichiaPink, pregunte en outlicensing@lifetech.com.
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
    Enlaces relacionados
  • Obtenga más información sobre el sistema de expresión de levadura PichiaPink™.
  • Obtenga más información sobre nuestros otros sistemas de expresión de proteínas.
    Referencias
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
    2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug; 13 (4): 329-32. [PubMed]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Kit de proteínas secretadas
    Cantidad 1 kit
    Contenido y almacenamiento El kit de expresión de proteína secretada PichiaPink™ consta de:
    • El kit de vectores de proteína secretada PichiaPink™ que contiene el plásmido de alto número de copias con la presecuencia del factor de apareamiento alfa S. cerevisiae para producir expresión de proteína secretada.
    • El conjunto de cepas de expresión PichiaPink™ contiene 4 cepas de glicerol
    • El kit de medios PichiaPink™ contiene 4 medios básicos.
    Células compatibles Cepas Pichia pastoris
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Mecanismo de expresión Expresión basada en células
    Sistema de expresión Levadura
    Línea de productos PichiaPink
    Especie P. pastoris
    Estabilidad de expresión Estable
    Tipo de producto final Medio líquido, placas de agar