Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Media Kit
Descripción
El kit de medios PichiaPink™ es un conjunto de prácticos sobres de medios preenvasados para su uso con el sistema de expresión de levadura PichiaPink™. El kit de medios PichiaPink™ contiene los medios necesarios para cultivar cepas de Pichia pastoris a partir de material congelado para obtener cultivos listos para su transformación y selección. El kit de medios PichiaPink™ es una manera fácil de empezar a usar Pichia pastoris para la producción de proteínas. Utilice el kit de medios PichiaPink™ para recargar los kits del sistema de expresión de levadura PichiaPink™.
™ El kit de medios PichiaPink se entrega con sobres preenvasados para las siguientes soluciones. Cada sobre produce un litro de solución. Los sobres de medios deben conservarse secos y almacenarse a temperatura ambiente.
¿Por qué elegir el sistema de expresión de levadura PichiaPink™?
El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ se basa en la levadura Pichia pastoris. Las ventajas de la Pichia pastoris incluyen un crecimiento rápido, antecedentes genéticos bien definidos, una formulación de medios sencilla y un manejo fácil. Durante más de 30 años, la Pichia pastoris se ha utilizado en laboratorios de todo el mundo para producir cientos de proteínas diferentes de muchas especies, incluida la humana (referencias 1 y 2). El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ permite una producción de proteínas conveniente y rentable desde pequeñas a grandes escalas.
Para obtener información sobre cómo obtener una licencia de uso comercial para el sistema de expresión de levadura PichiaPink™, pregunte en outlicensing@lifetech.com.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre el sistema de expresión de levadura PichiaPink™.
Obtenga más información sobre nuestros sistemas de expresión de proteínas.
Referencias
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug; 13 (4): 329-32. [PubMed]
™ El kit de medios PichiaPink se entrega con sobres preenvasados para las siguientes soluciones. Cada sobre produce un litro de solución. Los sobres de medios deben conservarse secos y almacenarse a temperatura ambiente.
¿Por qué elegir el sistema de expresión de levadura PichiaPink™?
El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ se basa en la levadura Pichia pastoris. Las ventajas de la Pichia pastoris incluyen un crecimiento rápido, antecedentes genéticos bien definidos, una formulación de medios sencilla y un manejo fácil. Durante más de 30 años, la Pichia pastoris se ha utilizado en laboratorios de todo el mundo para producir cientos de proteínas diferentes de muchas especies, incluida la humana (referencias 1 y 2). El sistema de expresión de levadura PichiaPink™ permite una producción de proteínas conveniente y rentable desde pequeñas a grandes escalas.
Para obtener información sobre cómo obtener una licencia de uso comercial para el sistema de expresión de levadura PichiaPink™, pregunte en outlicensing@lifetech.com.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Enlaces relacionados
Referencias
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug; 13 (4): 329-32. [PubMed]
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene sobres suficientes para hacer cuatro medios básicos: Dos sobres de agar PAD, dos sobres de YPDS, dos sobres de YPD, dos sobres de agar YPD, un sobre de dextrosa
|
| Formulario | Polvo |
| Formato | Kit |
| Tipo de medios | PAD, YP, YPS |
| Método de preparación | Autoclave |
| Clase de organismo diana | P. pastoris |
| Tipo de producto final | Medio líquido, placas de agar |
| Para utilizar con (equipo) | A11150, A11151, A11152, A11153 |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |