Learn More
Invitrogen™ Conjunto de cepas de expresión ™PichiaPink
Descripción
The PichiaPink™ Expression Strain Set contains the 4 Pichia pastoris strains for use with the PichiaPink™ Expression System Kits. Each strain comes as a frozen stock in YPD media with 15% glycerol. All PichiaPink™ strains have the ade2 deletion. 3 strains have deletions of two protease genes, PEP4 and PRB1. You can use the PichiaPink™ Expression Strain Set to refill your PichiaPink™ Yeast Expression System Kits.
El PichiaPink™ Expression Strain Set incluye las siguientes cepas Pichia:
• PichiaPink™ Cepa 1: ade2
• PichiaPink™ Cepa 2: ade2, pep4
• PichiaPink™ Cepa 3: ade2, prb1
• PichiaPink™ Cepa 4: ade2, prb1, pep4
Seleccione transformantes por color
El sistema de expresión de levaduras PichiaPink™ facilita la selección de colonias transformadas por color. Las cepas PichiaPink™ no transformadas forman colonias rosas. Cuando se cultiva en placas sin adenina, las cepas transformadas PichiaPink™ forman colonias blancas (Fig. 1).
Reduzca la degradación de proteínas
El PichiaPink™ Expression Strain Set incluye 3 cepas con knockouts en dos genes de proteasa. Las cepas con deficiencia de proteasa reducen la necesidad de inhibidores de proteasa al cultivar sus células y mejoran el rendimiento de su proteína. Pruebe un solo knockout de proteasa o el doble de knockout de proteasa hasta encontrar el que mejor funcione para su caso.
¿Por qué elegir el sistema de expresión de levaduras PichiaPink™?
El sistema de expresión de levaduras PichiaPink™ se basa en la levadura Pichia pastoris. Las ventajas de Pichia pastoris incluyen un crecimiento rápido, antecedentes genéticos bien definidos, una formulación de medios sencilla y una manipulación fácil. Durante más de 30 años, Pichia pastoris se ha utilizado en laboratorios de todo el mundo para producir cientos de proteínas diferentes de muchas especies, incluso humana (Ref 1, 2). El sistema de expresión de levaduras PichiaPink™ permite una producción de proteínas fácil y rentable a pequeña y gran escala.
Para obtener información sobre cómo obtener una licencia de uso comercial para el sistema de expresión de levaduras PichiaPink™, diríjase a outlicensing@lifetech.com.
Para uso exclusivo en investigación. No está indicado para uso terapéutico ni diagnóstico animal o humano.
Enlaces relacionados
• Obtenga más información sobre el sistema de expresión de levaduras PichiaPink™.
• Obtenga más información sobre nuestros otros sistemas de expresión de proteínas.
Referencias
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [PubMed]
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | PichiaPink™ |
| Contenido y almacenamiento | El PichiaPink™ Expression Strain Set consta de cuatro cepas de glicerol (1 ml cada una). Las cuatro cepas son mutantes de proteasa excepto la cepa 1. •PichiaPink™ Cepa 1 (ade2) •PichiaPink™ Cepa 2 (ade2, pep4) •PichiaPink™ Cepa 3 (ade2, prb1) •PichiaPink™ Cepa 4 (ade2, prb1, pep4) Almacenar las cepas de glicerol a -80 °C |
| Especie | P. pastoris |
| Formato | Tubo(s) |
| Para utilizar con (aplicación) | Yeast Expression |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Tipo de producto | Conjunto de cepas de expresión |
| Cantidad | 4 x 1 mL |