Learn More
Tocris Bioscience™ Piceatannol
Código de producto. 30001375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001375 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001375 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1554/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibits TNF-induced NF-κB activation
Anti-inflammatory, immunomodulatory and antiproliferative agent. Inhibits p56lck and syk protein tyrosine kinases and inhibits TNF-induced NF-κB activation and gene expression. Synthesis results from conversion of resveratrol (Cat. No. 1418) by cytochrome P450 1B1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piceatannol
CAS 10083-24-6
Fórmula molecular C14H12O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo piceatannol, 3-hydroxyresveratol, astringinin, piceatanol, e-4-3,5-dihydroxystyryl benzene-1,2-diol, 3,3',4'5-tetrahydroxystilbene, 3,5,3',4'-tetrahydroxystilbene, 4-e-2-3,5-dihydroxyphenyl ethenyl benzene-1,2-diol, 3,3',4,5'-tetrahydroxystilbene, unii-6ks3ls0d4f
Clave InChI CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O)O
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 244.246
PubChem CID 667639
ChEBI CHEBI:28814
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.25
Porcentaje de pureza >98%