Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Código de producto. 16443366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443366 25 mg 25 miligramos
16431887 50 mg 50 miligramos
16416216 100 mg 100 miligramos
16405728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16443366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13518
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piceatannol
CAS 10083-24-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo Astringenin trans-Piceatannol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 244.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.24
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease