Learn More
Picaridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picaridin |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1678 |
| Porcentaje de pureza | >95% |