Learn More
Picaridina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325942 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325942 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16195000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picaridin
CAS 119515-38-7
Nombres de analitos o componentes Picaridin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H23 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic Acid 1-Methylpropyl Ester, 1-Methylpropyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, Autan, Autan Repel, Bayrepel, Icaridin, Isobutyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, KBR 3023, Natrapel, Picaridin, Pikaridin, Propidine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3
SMILES CCC(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato de butan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 229.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1678 g/mol