Learn More
Picarbutrazox 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324070 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324070 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16194000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picarbutrazox
CAS 500207-04-5
Nombres de analitos o componentes Picarbutrazox
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H23 N7 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, [6-[[[(Z)-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenylmethylene]amino]oxy]methyl]-2-pyridinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), NF 171, Picarbutrazox, tert-Butyl N-[6-[[(Z)-[(1-methyltetrazol-5-yl)phenylmethylene]amino]oxymethyl]-2-pyridyl]carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O3/c1-20(2,3)30-19(28)22-16-12-8-11-15(21-16)13-29-24-17(14-9-6-5-7-10-14)18-23-25-26-27(18)4/h5-12H,13H2,1-4H3,(H,21,22,28)
SMILES Cn1nnnc1C(=NOCc2cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)n2)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-[6- (1-metiltetrazol-5-il)-fenilmetilideno]amino]oximetil]piridin-2-il]carbamato de terc-butilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 409.44
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1862 g/mol