Learn More
Pibrentasvir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pibrentasvir |
| CAS | 1353900-92-1 |
| Fórmula molecular | C57 H65 F5 N10 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pibrentasvir, Carbamic acid','N,N'-[[(2R,5R)-1-[3,5-difluoro-4-[4-(4-fluorophenyl)-1-piperidinyl]phenyl]-2,5-pyrrolidinediyl]bis[(6-fluoro-1H-benzimidazole-5,2-diyl)-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1S)-1-[(1R)-1-methoxyethyl]-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]bis-','C,C'-di |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H65F5N10O8/c1-29(77-3)49(67-56(75)79-5)54(73)70-19-7-9-47(70)52-63-41-25-35(37(59)27-43(41)65-52)45-15-16-46(72(45)34-23-39(61)51(40(62)24-34)69-21-17-32(18-22-69)31-11-13-33(58)14-12-31)36-26-42-44(28-38(36)60)66-53(64-42)48-10-8-20-71(48)55( |
| SMILES | CO[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC)C(=O)N1CCC[C@H]1c2nc3cc([C@H]4CC[C@@H](N4c5cc(F)c(N6CCC(CC6)c7ccc(F)cc7)c(F)c5)c8cc9nc([nH]c9cc8F)[C@@H]%10CCCN%10C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)[C@@H](C)OC)c(F)cc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | metil N-[(2S,3R)-1-[(2S)-2-[5-[(2R,5R)-1-[3,5-difluoro-4-[4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il]fenil]-5-[6-fluoro-2-[(2S)-1-[(2S,3R)-3-metoxi-2-(metoxicarbonilamino)butanoil]pirrolidin-2-il]-1H-bencimidazol-5-il]pirrolidin-2-il]-6-fluoro-1H-bencimidazol-2 |
| Peso molecular (g/mol) | 1113.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1112.491 |