Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pibrentasvir |
| CAS | 1353900-92-1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C57 H65 F5 N10 O8 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | De blanco a amarillo claro |
| Pureza | ≥97,5% |