Learn More
Estándar de parafinas para piano
Código de producto. 30327382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30327382 1 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30327382 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPIANOPAR1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Nombres de analitos o componentes n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Hidrocarburos
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 1 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Pentadecane 7.0999 wt%∣n-Tetradecane 8.8164 wt%∣n-Tridecane 8.9365 wt%∣n-Nonane 9.0525 wt%∣n-Dodecane 9.193 wt%∣n-Decane 9.2594 wt%∣n-Undecane 9.3183 wt%∣n-Pentane 9.4016 wt%∣n-Hexane 9.5293 wt%∣n-Octane 9.5602 wt%∣n-Heptane 9.833 wt%