Learn More
Mezcla de olefinas PIANO 92, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318922 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318922 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA0900092
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Nombres de analitos o componentes 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-butene 1.4 %∣trans-2-Hexene 1.8 %∣trans-2-Nonene 1.8 %∣trans-2-Pentene 1.8 %∣3-Methyl-1-butene 2 %∣cis-2-Pentene 2 %∣trans-2-Octene 2 %∣trans-3-Nonene 2 %∣Isoprene 2.4 %∣cis-2-Nonene 2.7 %∣2-Methylpentene-2 3.4 %∣4-Methyl-1-pentene 3.4 %∣trans-2-Heptene 3.7 %∣trans-3-Heptene 3.7 %∣cis-2-Hexene 3.9 %∣cis-2-Octene 3.9 %∣cis-3-Nonene 4 %∣1-Pentene 4.2 %∣cis-2-Heptene 5.7 %∣cis-3-Heptene 5.8 %∣1-Hexene 7 %∣1-Heptene 7.6 %∣1-Nonene 7.7 %∣1-Octene 7.7 %∣1-Decene 8.2 %