Learn More
Mezcla de n-parafinas PIANO 99, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323076 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323076 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA0900099
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Nombres de analitos o componentes n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Pentadecane 7.1 %∣n-Tetradecane 8.8 %∣n-Tridecane 8.9 %∣n-Nonane 9 %∣n-Dodecane 9.2 %∣n-Decane 9.3 %∣n-Pentane 9.4 %∣n-Undecane 9.4 %∣n-Hexane 9.5 %∣n-Octane 9.6 %∣n-Heptane 9.8 %