Learn More
PI4KIIIbeta-IN-9, MedChemExpress
Código de producto. 16497908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497908 10 mg 10 miligramos
16461869 1 mg 1 miligramo
16453857 50 mg 50 miligramos
16440378 5 mg 5 miligramos
16433696 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19798
MedChemExpress PI4KIIIbeta-IN-9 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 7 nM. PI4KIIIbeta-IN-9 also inhibits PI3Kδ and PI3Kγ with IC50s of 152 nM and 1046 nM, respectively.
PI4KIIIbeta-IN-9 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 7 nM. PI4KIIIbeta-IN-9 also inhibits PI3Kδ and PI3Kγ with IC50s of 152 nM and 1046 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI4KIIIbeta-IN-9
CAS 1429624-84-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N3O5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (205.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C1NC(C2CCCC2)=O)=C(S1)C3=CC=C(C(S(=O)(NC4=CC=C(O)C=C4)=O)=C3)OC
Peso molecular (g/mol) 487.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.59
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease