Learn More
PI4KIIIbeta-IN-10, MedChemExpress
Código de producto. 16462838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462838 10 mg 10 miligramos
16452536 25 mg 25 miligramos
16440549 1 mg 1 miligramo
16429496 50 mg 50 miligramos
16405587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16462838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100198
MedChemExpress PI4KIIIbeta-IN-10 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
PI4KIIIbeta-IN-10 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI4KIIIbeta-IN-10
CAS 1881233-39-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N3O5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.08 mM)
SMILES COC1=CC=C(C2=C(C)N=C(NC(C(C)(C)C)=O)S2)C=C1S(NC3=CC=C(O)C=C3)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 475.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.58
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation