Learn More
PI4KIII beta inhibitor 3, MedChemExpress
Código de producto. 16469287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469287 5 mg 5 miligramos
16456738 10 mg 10 miligramos
16440256 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15679
MedChemExpress PI4KIII beta inhibitor 3 is a novel and high effective PI4KIIIβ inhibitor with IC50 of 5.7 nM.
PI4KIII beta inhibitor 3 is a novel and high effective PI4KIIIβ inhibitor with IC50 of 5.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI4KIII beta inhibitor 3
Forma física Solid
CAS 1245319-54-3
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N8OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (44.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C2=C3C(SC(C4=CC=CN=C4)=N3)=NC(N)=N2)CC1)NC5=CC=C(C)C=C5
Peso molecular (g/mol) 446.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.53
Porcentaje de pureza 99.44%