Learn More
Tocris Bioscience™ PI 828
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18055882 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18055882 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2814/1
PI 3-kinase inhibitor, more potent than LY 294002 (Cat. No. 1130)
PI 3-Kinase inhibitor (IC50 values are 0.098, 0.183, 0.227 and 1.967 μM for p110β, p110α, p110δ and p110γ respectively) that displays higher potency than LY 294002 (Cat No. 1130). Can be immobilized onto a solid phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942289-87-4
Fórmula molecular C19H18N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI 828
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Pureza >99%
Peso molecular 322.364