Learn More
PI 3065, >98%, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30000961 10 mg 10 miligramos
30000890 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000961 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 5919/10
Potent and selective PI 3-kinase p110δ inhibitor
Potent and selective PI 3-kinase p110δ inhibitor (IC50 = 5 nM; Ki = 1.5 nM). Exhibits >100-fold selectivity over p100α, p100γ and p100β isoforms (IC50 values are 600, 910, >10,000 nM, respectively). Attenuates 4TI tumor growth and metastasis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 955977-50-1
Fórmula molecular C27H31FN6OS
Peso molecular (g/mol) 506.64
Número MDL MFCD28167771
Clave InChI YDNOHCOYQVZOMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-4-cyclopropylmethyl piperazin-1-yl methyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl morpholine, d01ssi, 4-6-4-cyclopropylmethyl piperazin-1-yl methyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl thieno 3,2, 6-4-cyclopropylmethyl-piperazin-1-ylmethyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl-4-morpholin-4-yl-thieno 3,2-d pyrimidine, 6-4-cyclopropylmethyl-1-piperazinyl methyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl-4-4-morpholinyl-thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24937012
Nombre IUPAC 4-(6-{[4-(cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]methyl}-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1C1=NC(N2CCOCC2)=C2SC(CN3CCN(CC4CC4)CC3)=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]methyl]-2-(5-fluoro-1H-indol-4-yl)-4-(4-morpholinyl)-thieno[
Notas de grado de pureza >98%
Fórmula lineal C27H31FN6OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble to 20mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.64