Learn More
PI-1840, MedChemExpress
Código de producto. 16491297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491297 50 mg 50 miligramos
16425068 10 mg 10 miligramos
16415806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12286
MedChemExpress PI-1840 is a potent and selective inhibitor for chymotrypsin-like (CT-L) (IC50 value = 27 (plusmn) 0.14 nM) over trypsin-like and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing (IC50 values >100 (mu)M) activities of the proteasome.
PI-1840 is a potent and selective inhibitor for chymotrypsin-like (CT-L) (IC50 value = 27 (plusmn) 0.14 nM) over trypsin-like and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing (IC50 values >100 (mu)M) activities of the proteasome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI-1840
CAS 1401223-22-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C(C)C)CC1=NC(C2=CC=CN=C2)=NO1)COC3=CC=C(CCC)C=C3
Peso molecular (g/mol) 394.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease