Learn More
PI-103, MedChemExpress
Código de producto. 16496007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496007 5 mg 5 miligramos
16469826 50 mg 50 miligramos
16463288 10 mg 10 miligramos
16414546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10115
MedChemExpress PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.
PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI-103
CAS 371935-74-9
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (28.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)OC5=C3C=CC=N5)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 348.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.36
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease