Learn More
PI-103 Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
PI-103 Hydrochloride is a dual PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 Hydrochloride also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 Hydrochloride induces autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PI-103 Hydrochloride |
| CAS | 371935-79-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H17ClN4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 4.1 mg/mL (10.65 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | OC1=CC(C2=NC3=C(OC4=C3C=CC=N4)C(N5CCOCC5)=N2)=CC=C1.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 384.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.82 |
| Mostrar más |