Learn More
Fitonadiona trans Epoxy (contiene hasta un 20% de isómero cis), TRC
Código de producto. 30135477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135477 100 mg 100 miligramos
30132586 50 mg 50 miligramos
30005041 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP123530100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52691-91-5
Fórmula molecular C31 H46 O3
Peso molecular (g/mol) 466.7
Sinónimo Phytonadione trans Epoxy (contains up to 20% cis isomer);Phylloquinone Epoxide, 2-Methyl-3-((3-methyl-3-(4,8,12-trimethyltridecyl)oxiran-2-yl)methyl)naphthalene-1,4-dione
Nombre IUPAC 2-metil-3-[[3-metil-3-[(4S,8S)-4,8,12-trimetiltridecil]oxaran-2-il]metil]naftaleno-1,4-dione
SMILES CC(C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC1(C)OC1CC2=C(C)C(=O)c3ccccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytonadione trans Epoxy
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O3/c1-21(2)12-9-13-22(3)14-10-15-23(4)16-11-19-31(6)28(34-31)20-27-24(5)29(32)25-17-7-8-18-26(25)30(27)33/h7-8,17-18,21-23,28H,9-16,19-20H2,1-6H3/t22-,23-,28?,31?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.3447