Learn More
Fitolaccagenina, TRC
Código de producto. 30012896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012896 2 mg 2 miligramos
30005656 1 mg 1 miligramo
30012277 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3994782MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1802-12-6
Fórmula molecular C31H48O7
Peso molecular (g/mol) 532.71
Sinónimo Olean-12-ene-28,30-dioic acid, 2beta,3beta,23-trihydroxy-, 30-methyl ester (8CI), Phytolaccagenin (7CI), Jaligonic acid 30-methyl ester, NSC 116453, Olean-12-ene-28,29-dioic acid, 2,3,23-trihydroxy-, 29-methyl ester, (2beta,3beta,4alpha,20beta)-
Nombre IUPAC (2S,4aR,6aR,6aR,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10,11-dihidroxi-9-(hidroximetil)-2-metoxicarbonil-2,6a,6b,9,12a-pentametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES COC(=O)[C@@]1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytolaccagenin
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H48O7/c1-26(25(37)38-6)11-13-31(24(35)36)14-12-29(4)18(19(31)15-26)7-8-22-27(2)16-20(33)23(34)28(3,17-32)21(27)9-10-30(22,29)5/h7,19-23,32-34H,8-17H2,1-6H3,(H,35,36)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28-,29+,30+,31-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.34