Learn More
Fitol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phytol-d5 |
| CAS | 1361929-42-1 |
| Fórmula molecular | C20 D5 H35 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (7R,11R,E)-7,11,15-trimethyl-3-(methyl-d3)hexadec-2-en-4,4-d2-1-ol, (7R,11R)-7,11,15-Trimethyl-3-(methyl-d3)-2-hexadecen-4,4-d2-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1/i5D3,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])\C(=C/CO)\C([2H])([2H])CC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (E,7R,11R)-4,4-dideuterio-7,11,15-trimetil-3-(trideuteriometil)hexadec-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.562 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.339 |