Learn More
Fitol (mezcla cis/trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phytol (cis/trans mixture) |
| CAS | 7541-49-3 |
| Fórmula molecular | C20 H40 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Hexadecen-1-ol','3,7,11,15-tetramethyl-, 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene-1-ol, Phytol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=CCO)C |
| Nombre IUPAC | 3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 296.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.3079 |