Learn More
MP Biomedicals™ Fitohemaglutinina, Phaseolus vulgaris
Product Code. 11464196 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
11464196 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11464196 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 08791501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.00€
    835.80€ / 25 miligramos
    Ahorro 42.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La fitohemaglutinina de Phaseolus vulgaris es la lectina cruda de Phaseolus vulgaris-P (PHA-P) del frijol rojo.
  • Lectina cruda de Phaseolus vulgaris-P (PHA-P) del frijol rojo.
  • La fitohemaglutinina PHA aglutina los eritrocitos de todos los grupos sanguíneos humanos, así como los de conejos, perros, gatos, ratones, ovejas y cobayas.
  • La cantidad óptima de PHA necesaria para la aglutinación de los eritrocitos varía según la sangre de diferentes individuos.
  • Tipo de proteína o enzima: Otras proteínas, enzimas, péptidos
Specifications
Cantidad 25 mg
Formulario Liofilizado
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.