Learn More
Ácido fítico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30414310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30414310 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30414310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP398700250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytic Acid
CAS 83-86-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H18 O24 P6
Cantidad 250 g
Sinónimo myo-Inositol','1,2,3,4,5,6-hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol','hexakis(dihydrogen phosphate)','myo- (8CI), myo-Inositol','hexakis(dihydrogen phosphate) (9CI), Alkalovert, Dermofeel PA 3, Exfoderm, Exfoderm Forte, Fytic acid, IP6, Inositol 1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate, Inositol hexakis(phosphate), Inositol hexaphosphate, InsP6, Phyliance, Phytic acid, RP 3000, RP 3000 (rust inhibitor), WHL, WHL (depressant), meso-Inositol hexaphosphate, myo-Inositol hexakis(phosphate), myo-Inositol hexaphosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
SMILES OP(=O)(O)O[C@@H]1[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H]1OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafosfonoxiciclohexil) dihidrógeno fosfato
Peso molecular (g/mol) 660.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.8614
Porcentaje de pureza >95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 %