Learn More
Sal de Ácido Fítico Potásico, TRC
Código de producto. 30136043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136043 10 g 10 g
30003950 5 g 5 g
30003411 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39871010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33705-24-7
Fórmula molecular C6H18O24P6 . xK
Peso molecular (g/mol) 660.04
Sinónimo Potassium Phytate, IP6 Potassium Salt, Inositol Hexaphosphate Potassium Salt, Hexakis(dihydrogen phosphate)-myo-inositol Potassium Salt;
SMILES OP(=O)(O)O[C@@H]1[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H]1OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytic Acid Potassium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)