Learn More
Phytic acid dodecasodium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16429905
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16429905 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16429905 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0814A
MedChemExpress Phytic acid (Inositol hexaphosphate) dodecasodium hydrate is a phosphorus storage compound of seeds and cereal grains.
Phytic acid dodecasodium hydrate is known as a food inhibitor, which has a strong ability to chelate multivalent metal ions, specially zinc, calcium, iron and as with protein residue. Phytic acid dodecasodium hydrate inhibits the enzymatic superoxide source xanthine oxidase (XO), and has antioxidative, neuroprotective, anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytic acid dodecasodium hydrate
CAS 123408-98-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H18O24P6.XH2O.12Na
Cantidad 250 mg
Sinónimo Inositol hexaphosphate dodecasodium hydrate
Información de solubilidad H2O : ≥ 250 mg/mL
SMILES O=P(O[Na])(O[Na])O[C@H]1[C@H]([C@H]([C@H](OP(O[Na])(O[Na])=O)[C@@H](OP(O[Na])(O[Na])=O)[C@@H]1OP(O[Na])(O[Na])=O)OP(O[Na])(O[Na])=O)OP(O[Na])(O[Na])=O.[x].O
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation