Learn More
Fitantriol, TRC
Código de producto. 30422465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422465 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30422465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP399008100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytantriol
CAS 74563-64-7
Fórmula molecular C20H42O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
Nombre IUPAC 3,7,11,15-tetrametilhexadecano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 330.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.3134
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.