Learn More
Fitantriol, TRC
Código de producto. 30409977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409977 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30409977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39900850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytantriol
CAS 74563-64-7
Fórmula molecular C20H42O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
Nombre IUPAC 3,7,11,15-tetrametilhexadecano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 330.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.3134